Learn More
2-propilpentanamida, Mikromol™
Código de producto. 17932876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17932876 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17932876 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0751.06
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-propilpentanamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Propylpentanamide
CAS 2430-27-5
Nombres de analitos o componentes 2-Propylpentanamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H17 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Propylpentanamide, Valproic Acid Imp. F (EP), Valproic Acid Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C8H17NO/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H2,9,10)
SMILES CCCC(CCC)C(=O)N
Nombre IUPAC 2-propilpentanamida
Peso molecular (g/mol) 143.23
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.131 g/mol