Learn More
Clorhidrato de 2-propiloxibenzamidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Propyloxybenzamidine','Hydrochloride |
| CAS | 57075-84-0 |
| Fórmula molecular | C10 H14 N2 O . Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Benzenecarboximidamide','2-propoxy-','hydrochloride (1:1), Benzenecarboximidamide','2-propoxy-','monohydrochloride (9CI), 2-Propoxybenzamidine hydrochloride, 2-Propyloxybenzamidine hydrochloride, 2-Propoxybenzene-1-carboximidamide hydrochloride, 2-Propoxybenzenecarboximidamide hydrochloride, 2-Propyloxybenzimidamide hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14N2O.ClH/c1-2-7-13-9-6-4-3-5-8(9)10(11)12;/h3-6H,2,7H2,1H3,(H3,11,12);1H |
| SMILES | Cl.CCCOc1ccccc1C(=N)N |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 2-propoxibencenocarboximidamida |
| Peso molecular (g/mol) | 214.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.0873 |