Learn More
Ácido 2-propilmalónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Propylmalonic Acid |
| CAS | 616-62-6 |
| Fórmula molecular | C6H10O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Propylpropanedioic Acid, 1,1-Butanedicarboxylic Acid, Propylmalonic Acid, alpha-Carboxyvaleric Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O4/c1-2-3-4(5(7)8)6(9)10/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10) |
| SMILES | CCCC(C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-propilpropanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 146.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.0579 |