Learn More
Ácido 2-propilhexanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Propylhexanoic Acid |
| CAS | 3274-28-0 |
| Fórmula molecular | C9 H18 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Propylhexanoic Acid, 4-Octanecarboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18O2/c1-3-5-7-8(6-4-2)9(10)11/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,10,11) |
| SMILES | CCCCC(CCC)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-propilhexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 158.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.1307 |