Learn More
Éster metílico del ácido 2-propilhexanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Propylhexanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 5162-60-7 |
| Fórmula molecular | C10H20O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-Octanecarboxylic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20O2/c1-4-6-8-9(7-5-2)10(11)12-3/h9H,4-8H2,1-3H3 |
| SMILES | O=C(OC)C(CCC)CCCC |
| Nombre IUPAC | 2-propilhexanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 172.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.1463 |