Learn More
Ácido 2-propilaglutárico, TRC
Código de producto. 30417827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30417827 5 mg
30421680 2.5 mg
30428411 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30417827 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP8353005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32806-62-5
Fórmula molecular C8 H14 O4
Peso molecular (g/mol) 174.19
Nombre IUPAC Ácido 2-propilpentanedioico
SMILES CCCC(CCC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Propylglutaric Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14O4/c1-2-3-6(8(11)12)4-5-7(9)10/h6H,2-5H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0892
Porcentaje de pureza >95%