Learn More
2-Propilfurán, TRC
Código de producto. 30421892
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30421892 500 mg 500 miligramos
30420997 50 mg -
30410375 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30421892 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP839373500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4229-91-8
Fórmula molecular C7H10O
Peso molecular (g/mol) 110.15
Nombre IUPAC 2-propilfurano
SMILES CCCc1occc1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Propylfuran
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10O/c1-2-4-7-5-3-6-8-7/h3,5-6H,2,4H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.0732
Porcentaje de pureza >95%