Learn More
Ácido 2-propil-(E)-2-pentenoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Propyl-(E)-2-pentenoic Acid |
| CAS | 33786-47-9 |
| Fórmula molecular | C8 H14 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Pentenoic acid','2-propyl-','(2E)-, 2-Pentenoic acid','2-propyl-','(E)- (8CI), (2E)-2-Propyl-2-pentenoic acid, (E)-2-Propylpent-2-enoic acid, (E)-2-n-Propyl-2-pentenoic acid, 2-Propyl-(E)-2-pentenoic acid, trans-2-Propyl-2-pentenoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h5H,3-4,6H2,1-2H3,(H,9,10)/b7-5+ |
| SMILES | CCC\C(=C/CC)\C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (E)-2-propilpent-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 142.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.0994 |