Learn More
Ácido 2-(propil-3,3,3-d3)pentanoico-5,5,5-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Valproic Acid-D6 |
| CAS | 87745-18-4 |
| Fórmula molecular | C8 D6 H10 O2 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | Pentanoic-5,5,5-d3 acid, 2-(propyl-3,3,3-d3)- (9 CI), 5,5,5,5',5',5'-Hexadeuterovalproic acid, 2-(Propyl-3,3,3-d3)pentanoic-5,5,5-d3 acid, 2-(Propyl-3,3,3-D3)pentanoic-5,5,5-D3) acid, Valproic acid-d6, Valproic-5,5,5,5',5',5'-D6 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])CCC(CCC([2 H])([2 H])[2 H])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 5,5,5-trideuterio-2-(3,3,3-trideuteriopropil)pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 150.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.1527 g/mol |
| Mostrar más |