Learn More
2-Propoli-2-heptenal (grado técnico), TRC
Código de producto. 30423919
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30423919 10 g
30428520 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30423919 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP83581510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34880-43-8
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Sinónimo 2-Propyl-2-hepten-1-al
SMILES CCCCCC(CCC)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Propyl-2-heptenal (Technical Grade)
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O/c1-3-5-6-8-10(9-11)7-4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3/b10-8+