Learn More
Ácido 2-(propil-2,2-d2)pentanoico-4,4-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Valproic-4,4,4',4'-D4 Acid |
| CAS | 345909-03-7 |
| Fórmula molecular | C8 D4 H12 O2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Pentanoic-4,4-d2 acid, 2-(propyl-2,2-d2)- (9 CI), 4,4,4',4'-Tetradeuterovalproic acid, 2-(Propyl-2,2-d2)pentanoic-4,4-d2 acid, Valproic acid-d4, Valproic-4,4,4',4'-D4 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)/i3D2,4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(C)CC(CC([2 H])([2 H])C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4,4-dideuterio-2-(2,2-dideuteriopropil)pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 148.2361 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.1401 g/mol |
| Mostrar más |