Learn More
2-propil-1,3-dioxolano (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Propyl-1,3-dioxolane |
| CAS | 3390-13-4 |
| Fórmula molecular | C6 H12 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1,3-Dioxolane','2-propyl- (7CI','8CI','9CI','ACI), 2-Propyl-1,3-dioxolane (ACI), 2-(n-Propyl)-1,3-dioxolane, 2-Propyldioxolane, Butanal','cyclic 1,2-ethanediyl acetal, Butyraldehyde ethylene acetal, Butyraldehyde glycol acetal, NSC 86115 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O2/c1-2-3-6-7-4-5-8-6/h6H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CCCC1OCCO1 |
| Nombre IUPAC | 2-propil-1,3-dioxolano |
| Peso molecular (g/mol) | 116.158 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.0837 |