Learn More
Ácido 2-propoxibenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Propoxybenzoic Acid |
| CAS | 2100-31-4 |
| Fórmula molecular | C10H12O3 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Salicylic Acid Propyl Ether, o-Propoxybenzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O3/c1-2-7-13-9-6-4-3-5-8(9)10(11)12/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | CCCOc1ccccc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-propoxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 180.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.0786 |