Learn More
2-Propioniltiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11410317 10 g 10 g
11400317 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11410317 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21711.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 43039-98-1 | C6H7NOS | 141.188 g/mol
Used as flavoring agent and fragrance chemical compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como agente saborizante y compuesto químico fragante.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 43039-98-1
Fórmula molecular C6H7NOS
Peso molecular (g/mol) 141.188
Número MDL MFCD01681404
Clave InChI TYRAENAWSLPSLW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-propionylthiazole, 1-thiazol-2-yl propan-1-one, 2-propionyl thiazole, thiazole, 2-propionyl, 1-propanone, 1-2-thiazolyl, 1-2-thiazolyl-1-propanone, ethyl 2-thiazolyl ketone, 1-1,3-thiazol-2-yl propan-1-one, 2-propionylthiazol, unii-05cb62uh9k
PubChem CID 65288
Nombre IUPAC 1-(1,3-tiazol-2-il)propan-1-ona
SMILES CCC(=O)C1=NC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Propionylthiazole
Densidad 1.174
Punto de ebullición 110°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.19
Porcentaje de pureza 99%