Learn More
2-Propionilpirrol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11486826 1 g 1 g
11496826 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11486826 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23954.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1073-26-3 | C7H9NO | 123.155 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1073-26-3
Fórmula molecular C7H9NO
Peso molecular (g/mol) 123.155
Número MDL MFCD01696449
Clave InChI AEJPPSRYXGEVDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-propionylpyrrole, 1-1h-pyrrol-2-yl propan-1-one, 2-pyrryl ethyl ketone, ethyl 2-pyrrolyl ketone, alpha-propionylpyrrole, 1-2-pyrrolyl-1-propanone, alpha-pyrryl ethyl ketone, 1-propanone, 1-pyrrol-2-yl, 1-1h-pyrrol-2-yl-1-propanone, unii-hgs11xf57f
PubChem CID 61260
Nombre IUPAC 1-(1H-pirrol-2-il)propan-1-ona
SMILES CCC(=O)C1=CC=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Propionylpyrrole
Punto de fusión 48°C to 51°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.15
Porcentaje de pureza 99%