Learn More
2-Propionilfurano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11326819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11326819 5 g 5 g
11336819 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11326819 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26754.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3194-15-8 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3194-15-8
Fórmula molecular C7H8O2
Peso molecular (g/mol) 124.14
Número MDL MFCD00020936
Clave InChI HCPORNAVHSWTOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-propionylfuran, 1-2-furyl propan-1-one, 1-furan-2-yl propan-1-one, 1-propanone, 1-2-furanyl, 2-furyl ethyl ketone, ethyl 2-furyl ketone, furyl ethyl ketone, 1-propanone, 1-2-furyl, ethyl furyl ketone, 2-propanoylfuran
PubChem CID 76662
Nombre IUPAC 1-(furan-2-il)propan-1-ona
SMILES CCC(=O)C1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Propionylfuran
Punto de fusión 26°C to 30°C
Punto de ebullición 53°C to 55°C (1 mmHg)
Olor Characteristic
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 97%