Learn More
Ácido 2-propionilbenzoico, TRC
Código de producto. 30427026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30427026 100 mg 100 miligramos
30416913 500 mg -
30409326 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30427026 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP839045100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2360-45-4
Fórmula molecular C10H10O3
Peso molecular (g/mol) 178.18
Sinónimo 2-(1-Oxopropyl)benzoic Acid, 2-(1-Oxopropyl)-1-benzoic Acid, 2-Propanoylbenzoic Acid, Propiophenone-2-carboxylic Acid
Nombre IUPAC Ácido 2-propanoilbenzoico
SMILES CCC(=O)c1ccccc1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Propionylbenzoic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O3/c1-2-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)13/h3-6H,2H2,1H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.063