Learn More
2-propionil fenotiazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Propionyl Phenothiazine |
| CAS | 92-33-1 |
| Fórmula molecular | C15H13NOS |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-(10H-Phenothiazin-2-yl)-1-propanone, 1-Phenothiazin-2-yl-1-propanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13NOS/c1-2-13(17)10-7-8-15-12(9-10)16-11-5-3-4-6-14(11)18-15/h3-9,16H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCC(=O)c1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1 |
| Nombre IUPAC | 1-(10H-fenotiazin-2-il)propan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 255.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.0718 |