Learn More
2-propionil-4-metoxianilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Propionyl-4-methoxyaniline |
| CAS | 60997-56-0 |
| Fórmula molecular | C10H13NO2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2-Amino-5-methoxypropiophenone, 1-(2-Amino-5-methoxyphenyl)-1-propanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO2/c1-3-10(12)8-6-7(13-2)4-5-9(8)11/h4-6H,3,11H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(=O)c1cc(OC)ccc1N |
| Nombre IUPAC | 1-(2-amino-5-metoxifenil)propan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 179.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.0946 |