Learn More
Éster dietílico del ácido 2-propenilpropilpropanodioico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Propenylpropylpropanedioic Acid Diethyl Ester |
| CAS | 59726-38-4 |
| Fórmula molecular | C13 H22 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H22O4/c1-5-9-13(10-6-2,11(14)16-7-3)12(15)17-8-4/h5H,1,6-10H2,2-4H3 |
| SMILES | CCCC(CC=C)(C(=O)OCC)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-prop-2-enil-2-propilpropanodioato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 242.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.1518 |