Learn More
2-propenilfurano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Propenylfuran |
| CAS | 75135-41-0 |
| Fórmula molecular | C7H8O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8O/c1-2-4-7-5-3-6-8-7/h2-3,5-6H,1,4H2 |
| SMILES | C=CCC1=CC=CO1 |
| Nombre IUPAC | 2-prop-2-enilfurano |
| Peso molecular (g/mol) | 108.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 108.0575 |