Learn More
Éster dietílico del ácido 2-propenil-(propil-d7)-propanodioico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Propenyl-(propyl-d7)-propanedioic Acid Diethyl Ester |
| CAS | 1215738-07-0 |
| Fórmula molecular | C13H15D7O4 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H22O4/c1-5-9-13(10-6-2,11(14)16-7-3)12(15)17-8-4/h5H,1,6-10H2,2-4H3/i2D3,6D2,10D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(CC=C)(C(=O)OCC)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-(1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropil)-2-prop-2-enilpropanodioato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 249.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.1957 |