Learn More
Sal sódica de ácido 2-propeno-1-sulfónico, 95 %, pract., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10249700 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10249700 25 g Frasco de vidrio 25 GR
1 options
Código de producto. 10249700 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 418370250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Propene-1-sulfonic acid sodium salt
Nombre de nota pract., 95%
CAS 2495-39-8
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Temperatura de inflamación >100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C3H5NaO3S
Fórmula lineal CH2CHCH2SO3Na
Número MDL MFCD00051416
Cantidad 25 g
Sinónimo sodium allylsulfonate, sodium prop-2-ene-1-sulfonate, 2-propene-1-sulfonic acid, sodium salt, sodium allyl sulfonate, sodium 2-propene-1-sulfonate, unii-7sgf7tb9o2, sodium prop-2-enesulphonate, allylsulfonic acid sodium salt, sodium allysulfonate, 2-propene-1-sulfonic acid sodium salt
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/25mL. Other solubilities: soluble in alcohol
Clave InChI DIKJULDDNQFCJG-UHFFFAOYSA-M
SMILES C=CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio; prop-2-eno-1-sulfonato
Peso molecular (g/mol) 144.13
PubChem CID 23690996
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.13
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo