Learn More
2-propen-1-il 2-amino-α -(hidroxiimino)-4-tiazolacetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Propen-1-Yl 2-Amino-Alpha-(Hydroxyimino)-4-Thiazoleacetate |
| CAS | 188568-24-3 |
| Fórmula molecular | C8 H9 N3 O3 S |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9N3O3S/c1-2-3-14-7(12)6(11-13)5-4-15-8(9)10-5/h2,4,13H,1,3H2,(H2,9,10)/b11-6- |
| SMILES | Nc1nc(cs1)\C(=N\O)\C(=O)OCC=C |
| Nombre IUPAC | prop-2-enil (2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-hidroxiiminoacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 227.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.036 |