Learn More
2-Propanol, grado semiconductor, 99,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11343567 4 x 1 L 4 litros
11420500 500 mL 500 ml
11363567 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11343567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 019397.M1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    233.00€
    198.65€ / 4 litros
    Ahorro 34.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Nivel máximo de impurezas: Color (APHA) 10, residuo de evaporación 5 ppm, Solubilidad en H2O P.T., H2O (mediante valoración de Karl Fischer) 0,05 %, acidez 0,2 mEq/g, alcalinidad 0,1 mEq/g, Cl 0,2 ppm, PO4 0,5 ppm
2-Propanol is used as a solvent for gums, resins, alkaloids and essential oils, as a denaturant for ethyl alcohol and is used in lotions and cosmetics. It is used in keyboard, LCD and laptop cleaning, as a wetting agent in the fountain solution used in lithographic printing, and often used as a solvent for French polishing shellac used in cabinet making. It acts as hydride source in the Meerwein-Ponndorf-Verley reduction. It plays an important role in DNA extraction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-63-0
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.096
Número MDL MFCD00011674
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nombre IUPAC propano-2-ol
SMILES CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-propanol
Punto de fusión °C to 90°C
Color Incolora
Densidad 0.785
Punto de ebullición 82°C to 83°C
Temperatura de inflamación 12°C (53°F)
Punto de ignición 455°C (851°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% min.
Olor Alcohol-like
Índice de refracción 1.377
Cantidad 4 x 1 L
Beilstein 635639
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol,acetone,chloroform,methanol,diethyl ether,n-octanol and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1
Presión de vapor 48 hPa (36mm Hg at 20°C)
Grado semiconductor
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2-propanol
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol