Learn More
2-propanol, CHROMASOLV™ LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15684730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 l
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
paquete de 4
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15684730 4 x 2.5 L paquete de 4
15664730 1 L 1 litro
15674730 2.5 l 2.50 litro
15694730 6 x 1 L paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15684730 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 349654X2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    678.00€
    286.44€ / paquete de 4
    Ahorro 391.56€
    57% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CHROMASOLV™ LC-MS
  • Para análisis de trazas de metales con LC-MS y LC-UV
  • Control de calidad de HPLC/UV-VIS
  • Desviación de valor inicial de gradiente bajo
  • Niveles bajos de trazas de metales
  • Sin impurezas no volátiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-63-0
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.096
Número MDL MFCD00011674
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nombre IUPAC propano-2-ol
SMILES CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Propanol
Punto de fusión -89,5 °C (documentación)
Nombre de nota CHROMASOLV™ LC-MS
% máx. CAS 100.0000%
Densidad 0.785 g/mL at 25 °C(lit.)
Cantidad 4 x 2.5 L
Temperatura de inflamación 12°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHOH
Número UN UN1219
Beilstein 635639
Punto de ebullición 77°C to 83°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.11
Porcentaje de pureza >99.9%
Grado LC-MS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol