Learn More
2-Propanol, CHROMASOLV™ LC-MS, Solstice
Código de producto. 15674730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 l
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
paquete de 4
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15674730 2.5 l 2.50 litro
15664730 1 L 1 litro
15694730 6 x 1 L paquete de 6
15684730 4 x 2.5 L paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Product Code. 15674730 Supplier Honeywell-Chromasolv Supplier No. 349652.5L
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CHROMASOLV™ LC-MS
  • Para análisis de trazas de metales con LC-MS y LC-UV
  • Control de calidad de HPLC/UV-VIS
  • Desviación de valor inicial de gradiente bajo
  • Niveles bajos de trazas de metales
  • Sin impurezas no volátiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67-63-0
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.10
Número MDL MFCD00011674
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alcohol isopropílico, 2-hidroxipropano, avantina, dimetilcarbinol, alcohol sec-propílico, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nombre IUPAC propano-2-ol
SMILES CC(C)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Propanol
Color Incolora
Densidad 0,785g/mL a 25 °C
Cantidad 2.5 l
Límite de explosión 0.02
Temperatura de inflamación 12 °C (53,6 °F)
Punto de ignición 750 °F
Fórmula lineal (CH3)2CHOH
Presión de vapor 44 mmHg (25 °C), 33 mmHg (20 °C)
Número UN UN1219
Beilstein 635639
Formula Weight (peso de la fórmula) 60,1g/mol
Porcentaje de pureza ≥99,9%
Grado LC-MS CROMASOLV
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Propanol
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Precautionary Statement
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol