Learn More
2-Propanol, Honeywell™
Código de producto. 16675853 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
5 litros
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
16675853 5 L Frasco de plástico 5 litros
1 options
Código de producto. 16675853 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 40219H5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Grado semiconductor (Honeywell 17829)
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 67-63-0
Cantidad 5 L
Temperatura de inflamación 12 °C
Envase Frasco de plástico
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3770 - 1.3780
Fórmula molecular C3H8O
Agua Max. 500 ppm
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)O
Nombre IUPAC propano-2-ol
Peso molecular (g/mol) 60.10
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Porcentaje de pureza min. 99.8 %
Grado semiconductor
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Propan-2-ol