Learn More
2-Propanol, BAKER ANALYZED PHOTREX™, J.T. Baker™
Código de producto. 13235493 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13235493 1 L Vidrio 1 litro
1 options
Código de producto. 13235493 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 8235.1000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
No interfiere en la medición de la longitud de onda específica que se está midiendo. 2-Propanol, BAKER ANALYZED PHOTREX™, J.T. Baker™ se recomienda para su uso en aplicaciones de espectrometría UV, visible e IR.
Los disolventes PHOTREX™ se fabrican para minimizar la variabilidad de lote a lote y los contaminantes que pueden interferir en los rayos UV y, en algunos casos, los espectros, incluidos los residuos después de la evaporación, y las concentraciones de ácido y base. Las pruebas de función confirman la absorbancia máxima en las longitudes de onda seleccionadas; se informa de que existe transmitancia del 50-100 % en las longitudes de onda IR de las ventanas.
  • Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
  • Supera los requisitos establecidos por la Sociedad Estadounidense de Química (ACS)
  • La etiqueta proporciona un análisis de lote real como garantía de pureza y consistencia
  • Los métodos analíticos utilizados para estas determinaciones se basan en la norma procedimientos de prueba descritos en publicaciones técnicas
  • Mejoras desarrolladas por J.T. Baker se emplea para lograr una mayor grado de fiabilidad
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Propanol
Punto de fusión -89.5°C
Absorbancia Max. 1.00 at 210nm, Max. 0.40 at 220nm, Max. 0.20 at 230nm, Max. 0.08 at 245nm, Max. 0.04 (at 260nm) - 0.01 (at 330-400nm)
CAS 67-63-0
Densidad 0.79g/cm3
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 12°C
Punto de ignición 425°C
Olor Alcohol-like
Envase Vidrio
Forma física Líquido
Notas de grado de pureza Exceeds ACS specifications
Residuos después de la evaporación ≤5 ppm
Fórmula molecular C3H8O
Fórmula lineal CH3CHOHCH3
Viscosidad 2.43 mPas
Agua ≤0.05%
Sinónimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Punto de ebullición 82°C
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)O
Nombre IUPAC propano-2-ol
Peso molecular (g/mol) 60.096
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado PANADERO ANALYZED
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.