Learn More
2-Propanol, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 15283528 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
:
2,5 l
Código de producto.
15283528 2,5 l
1 options
Código de producto. 15283528 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 8468.2500
Para el análisis de residuos de pesticidas
Especificaciones
CAS 67-63-0
Acidez max. 0.0005 meq/g
Cantidad 2.5 L
Residuos después de la evaporación max. 5 ppm
Intervalo de porcentaje de ensayo min. 99.8%
Fórmula molecular C3H8O
Número MDL MFCD00011674
Número UN 1219
Agua max. 0.2%
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)O
Nombre IUPAC propano-2-ol
Peso molecular (g/mol) 60.10
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.