Learn More
2-Propanetiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Propanethiol |
| CAS | 75-33-2 |
| Fórmula molecular | C3 H8 S |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-Propanethiol (8CI','9CI','ACI), 1-Methylethanethiol, 2-Mercaptopropane, 2-Propylmercaptan, BHR 6986, i-Propanethiol, i-Propylthiol, Isopropanethiol, Isopropyl mercaptan, Isopropylthiol, NSC 87537 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)S |
| Nombre IUPAC | propano-2-tiol |
| Peso molecular (g/mol) | 76.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 76.0347 |