Learn More
2-Propanotiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470580
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470580 500 mL 500 ml
11305717 25 mL 25 ml
11315717 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470580 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043422.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 75-33-2 | C3H8S | 76.157 g/mol
2-Propanethiol Reacts with 3-chloro-propene to get 3-isopropylsulfanyl-propene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-33-2
Fórmula molecular C3H8S
Peso molecular (g/mol) 76.157
Número MDL MFCD00004863
Clave InChI KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-propanethiol, isopropyl mercaptan, isopropanethiol, isopropylthiol, 2-mercaptopropane, 2-propylmercaptan, 1-methylethanethiol, isopropylmercaptan, 2-propylthiol, 2-propane thiol
PubChem CID 6364
ChEBI CHEBI:8474
Nombre IUPAC propano-2-tiol
SMILES CC(C)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Propanethiol
Punto de fusión -131°C
Color Incolora
Densidad 0.82 g/mL
Punto de ebullición 57°C to 60°C
Temperatura de inflamación -34° (-29°F)
Olor Stench
Fórmula lineal (CH3)2CHSH
Índice de refracción 1.4255
Cantidad 500 mL
Número UN UN2402
Beilstein 605260
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido