Learn More
2-Propanotiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10071420 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
50 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10071420 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10316780 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10475165 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10071420 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131440500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75-33-2 | C3H8S | 76.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-33-2
Fórmula molecular C3H8S
Peso molecular (g/mol) 76.15
Número MDL MFCD00004863
Clave InChI KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-propanethiol, isopropyl mercaptan, isopropanethiol, isopropylthiol, 2-mercaptopropane, 2-propylmercaptan, 1-methylethanethiol, isopropylmercaptan, 2-propylthiol, 2-propane thiol
PubChem CID 6364
ChEBI CHEBI:8474
Nombre IUPAC propano-2-tiol
SMILES CC(C)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Propanethiol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -131°C
Densidad 0.8200g/mL
Punto de ebullición 57°C to 60°C
Temperatura de inflamación -34°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHSH
Índice de refracción 1.4245 to 1.4265
Cantidad 50 mL
Beilstein 01, 367
Gravedad específica 0.82
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohols,ethyl ether,hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Propanethiol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.