Learn More
Cloruro de 2-propanosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10471474 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10471474 100 g Frasco de vidrio 100 g
10091454 5 g Frasco de vidrio 5 g
10001464 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10471474 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 222031000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10147-37-2 | C3H7ClO2S | 142.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10147-37-2
Fórmula molecular C3H7ClO2S
Peso molecular (g/mol) 142.61
Clave InChI DRINJBFRTLBHNF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropylsulfonyl chloride, 2-propanesulfonyl chloride, isopropylsulphonyl chloride, isopropyl sulfonyl chloride, ccris 4139, 2-propanesulfonylchloride, isopropanesulfonyl chloride, iso-propylsulfonyl chloride, 2-propane sulfonyl chloride, isopropylsulphonyl choride
PubChem CID 82408
Nombre IUPAC cloruro de propano-2-sulfonilo
SMILES CC(C)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Propanesulfonyl chloride
Punto de fusión -47.0°C
Densidad 1.2730g/mL
Punto de ebullición 95.0°C (45.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 86°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHSO2Cl
Cantidad 100 g
Beilstein 04,8
Gravedad específica 1.273
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.61
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Propanesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.