Learn More
Cloruro de 2-propanosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11387705 25 g 25 g
11377705 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387705 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02431.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10147-37-2 | C3H7ClO2S | 142.597 g/mol
2-Propanesulfonyl chloride is used as a pharmaceutical intermediate. Reductive cleavage of a secondary alcohol to methylene has been achieved by reduction of the 2-propanesulfonyl ester with lithium triethylborohydride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 2-propanosulfonilo se utiliza como intermedio farmacéutico. Mediante la reducción del éster de 2-propanosulfonilo con trietilborohidruro de litio, se ha conseguido la escisión reductiva de un alcohol secundario a metileno.
Solubilidad
Reacciona con agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes y bases. Almacenar en gas inerte seco. Es sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10147-37-2
Fórmula molecular C3H7ClO2S
Peso molecular (g/mol) 142.597
Número MDL MFCD00007453
Clave InChI DRINJBFRTLBHNF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropylsulfonyl chloride, 2-propanesulfonyl chloride, isopropylsulphonyl chloride, isopropyl sulfonyl chloride, ccris 4139, 2-propanesulfonylchloride, isopropanesulfonyl chloride, iso-propylsulfonyl chloride, 2-propane sulfonyl chloride, isopropylsulphonyl choride
PubChem CID 82408
Nombre IUPAC cloruro de propano-2-sulfonilo
SMILES CC(C)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Propanesulfonyl chloride
Punto de fusión -47°C
Densidad 1.273
Punto de ebullición 95°C (45 mmHg)
Temperatura de inflamación 86°C (186°F)
Índice de refracción 1.456
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 1747497
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.6
Porcentaje de pureza 97%