Learn More
2-propano-d7-tiol, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Propanethiol-D7 |
| CAS | 1219803-56-1 |
| Fórmula molecular | C3 D7 H S |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 2-Propane-d7-thiol, 2-Propanethiol-d7, 2-Propanethiol-D7, 1-(Methyl-d3)ethane-1,2,2,2-d4-thiol, 2-Mercaptopropane-d7, 2-Propylmercaptan-d7, Isopropylthiol-d7 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4 H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropano-2-tiol |
| Peso molecular (g/mol) | 83.2038 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 83.0786 g/mol |
| Mostrar más |