Learn More
Ácido 2-(prop-2-iniloxi)propanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(prop-2-ynyloxy)propanoic acid |
| CAS | 134126-59-3 |
| Fórmula molecular | C6H8O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-(Prop-2-yn-1-yloxy)propanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8O3/c1-3-4-9-5(2)6(7)8/h1,5H,4H2,2H3,(H,7,8) |
| SMILES | CC(OCC#C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-prop-2-inoxipropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 128.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.0473 |