Learn More
2-(prop-2-yn-1-yl)-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-1,3-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(prop-2-yn-1-yl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione |
| CAS | 410538-30-6 |
| Fórmula molecular | C12H9NO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9NO2/c1-2-7-13-11(14)8-9-5-3-4-6-10(9)12(13)15/h1,3-6H,7-8H2 |
| SMILES | O=C1Cc2ccccc2C(=O)N1CC#C |
| Nombre IUPAC | 2-prop-2-inil-4H-isoquinolina-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 199.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.0633 |