Learn More
2-PMPA, MedChemExpress
Código de producto. 16492646
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16492646 25 mg 25 miligramos
16485897 5 mg 5 miligramos
16459716 50 mg 50 miligramos
16443168 10 mg 10 miligramos
16424456 100 mg 100 miligramos
5 options
Código de producto. 16492646
Marca: Medchem Express HY100788
MedChemExpress 2-PMPA is a potent and selective inhibitor of glutamate carboxypeptidase II (GCPII) with an IC50 of 300 pM.
2-PMPA is a potent and selective inhibitor of glutamate carboxypeptidase II (GCPII) with an IC50 of 300 pM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-PMPA
Forma física Viscous Oil
CAS 173039-10-6
Color Amarillo claro
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H11O7P
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo 2-(Phosphonomethyl)pentanedioic acid
Información de solubilidad H2O : ≥ 28 mg/mL (123.83 mM)
SMILES O=C(O)C(CP(O)(O)=O)CCC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 226.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.12
Porcentaje de pureza 98.0%