Learn More
Heathrow Scientific™ Sobre de cartón con 2 portaobjetos, paquete de 36.
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16330786 Tienda Heathrow Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Sobre de cartón con 2 portaobjetos, paquete de 36; Color: natural
Código de producto.
16330786 Sobre de cartón con 2 portaobjetos, paquete de 36; Color: natural
1 options
Código de producto. 16330786 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor HS9904
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El kit de transporte para portaobjetos de cartón duro es desechable, seguro y un transporte seguro de los portaobjetos de microscopio. El kit de transporte es ligero y reutilizable.
  • Tapa que se abre para ver y ranuras para el pulgar para quitar fácilmente la diapositiva.
  • Sujeta de forma segura portaobjetos con o sin cubreobjetos.
  • La superficie plana es ideal para etiquetar o escribir la información necesaria.
  • Cada uno tendrá una capacidad de 26 x 76 mm (1 x 3 in).
  • Desechables.
Especificaciones
Tipo Kit de transporte de portaobjetos
Capacidad para portaobjetos Portaobjetos
Color Natural
Compartimentos 2
Descripción Kit de transporte para portaobjetos de cartón de 2 posiciones
El dispositivo tiene Portaobjetos
Altura (imperial) 0,2 in
Altura (métrico) 5 mm
Longitud (imperial) 4,1 in
Longitud (imperial) del portaobjetos 3 in
Longitud (métrico) 103 mm
Longitud (métrico) del portaobjetos 76 mm
Material Cartón
Anchura (imperial) 3,1 in
Anchura (imperial) del portaobjetos 1 in
Anchura (métrico) 79 mm
Anchura (métrico) del portaobjetos 26 mm