Learn More
2-Pivaloilamino-3-(alfa-hidroxibencil)piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Pivaloylamino-3-(alpha-hydroxybenzyl)pyridine |
| CAS | 86847-67-8 |
| Fórmula molecular | C17 H20 N2 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-[3-(Hydroxyphenylmethyl)-2-pyridinyl]-2,2-dimethyl-propanamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20N2O2/c1-17(2,3)16(21)19-15-13(10-7-11-18-15)14(20)12-8-5-4-6-9-12/h4-11,14,20H,1-3H3,(H,18,19,21) |
| SMILES | CC(C)(C)C(=O)Nc1ncccc1C(O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N-[3-[hidroxi(fenil)metil]piridin-2-il]-2,2-dimetilpropanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 284.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.1525 |