Learn More
Clorhidrato de 2-(piperidilmetil)-1-ciclohexanona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10133301 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10133301 1 g Frasco de vidrio 1 g
10011781 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10133301 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 335630010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6966-09-2
Número MDL MFCD00068799
Clave InChI MFMOSYZXKAREGX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo pimeclone hydrochloride, 2-piperidylmethyl-1-cyclohexanone hydrochloride, karion respiratory stimulant, 1-piperidinomethyl-2-cyclohexanone hydrochloride, 2-1-piperidinylmethyl cyclohexanone hydrochloride, 2-piperidin-1-ylmethyl cyclohexanone hydrochloride, cyclohexanone, 2-piperidinomethyl-, hydrochloride, 2-piperidin-1-ylmethyl cyclohexanone, pimeclone hcl, 2-n-piperidinomethyl cyclohexanone hydrochloride
PubChem CID 197860
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Piperidylmethyl)-1-cyclohexanone hydrochloride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 166°C to 170°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12H21NO·HCl
Cantidad 1 g
Índice Merck 13, 7510
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol
Peso molecular (g/mol) 231.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.77
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación