Learn More
Clorhidrato de 2-piperidinil(1-pirrolidinil)metanona, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10679135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10679135 5 g 5 g
10402082 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10679135 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01175DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
CAS 690634-81-2
Fórmula molecular C10H19ClN2O
Peso molecular (g/mol) 218.73
Número MDL MFCD06407992
Clave InChI RIAUQORBEIQABE-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-pyrrolidine-1-carbonyl piperidine hydrochloride, 2-piperidinyl 1-pyrrolidinyl methanone hydrochloride, 2-pyrrolidin-1-yl carbonyl piperidine hydrochloride, piperidin-2-yl pyrrolidin-1-yl methanone hydrochloride, 1-2-piperidinylcarbonyl pyrrolidine hcl, 2-piperidyl pyrrolidinyl ketone, chloride, 2-pyrrolidin-1-ylcarbonyl piperidine hydrochloride
PubChem CID 2794693
Nombre IUPAC piperidin-2-il(pirrolidin-1-il)metanona; clorhidrato
SMILES Cl.O=C(C1CCCCN1)N1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Piperidinyl(1-pyrrolidinyl)methanone hydrochloride
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.73
Porcentaje de pureza 95%