Learn More
Ácido 2-piperidinoisonicotínico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10143504
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10143504 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10081094 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10143504 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC50301CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 855153-75-2
Fórmula molecular C11H14N2O2
Peso molecular (g/mol) 206.245
Número MDL MFCD04115214
Clave InChI PYHYIVXTQSCHDX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-piperidinoisonicotinic acid, 2-piperidin-1-yl isonicotinic acid, 2-piperidin-1-yl pyridine-4-carboxylic acid, 2-piperidin-1-ylisonicotinic acid, 2-piperidin-1-ylpyridin-4-ylcarboxylic acid, 3,4,5,6-tetrahydro-2h-1,2' bipyridinyl-4'-carboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-1-piperidinyl, 2-piperidylpyridine-4-carboxylic acid, 2-piperidin-1-yl-isonicotinic acid, 1-4-carboxypyridin-2-yl piperidine
PubChem CID 6484237
Nombre IUPAC ácido 2-piperidin-1-ilpiridina-4-carboxílico
SMILES C1CCN(CC1)C2=NC=CC(=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Piperidinoisonicotinic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.24
Porcentaje de pureza 97%