Learn More
2-piperidinobenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10604575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10604575 25 g 25 g
10026082 1 g 1 g
10451913 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10604575 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB03853EB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 3430-40-8
Fórmula molecular C12H16N2O
Peso molecular (g/mol) 204.27
Número MDL MFCD00052257
Clave InChI VTXYPPVXMJMLCY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-piperidinobenzamide, 2-piperidin-1-yl benzamide, benzamide,2-1-piperidinyl, 2-piperidylbenzamide, piperidinyl benzamide, maybridge1_000974, 2-1-piperidinyl benzamide, benzamide, 2-1-piperidinyl
PubChem CID 335067
SMILES NC(=O)C1=CC=CC=C1N1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Piperidinobenzamide
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 25 g
Nombre IUPAC 2-(piperidina-1-il)benzamida
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.27
Porcentaje de pureza 97%