Learn More
2-piperidinoanilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10193953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10193953 10 g 10 g
10143064 1 g 1 g
10693985 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10193953 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB02217EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
CAS 39643-31-7
Fórmula molecular C11H16N2
Peso molecular (g/mol) 176.26
Número MDL MFCD00047467
Clave InChI OYECAJPUPWFCSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-piperidinoaniline, 2-piperidin-1-yl aniline, 2-piperidin-1-yl-phenylamine, benzenamine, 2-1-piperidinyl, n-2-aminophenyl piperidine, 2-1-piperidinyl aniline, 2-1-piperidino aniline, 1-2-aminophenyl piperidine, 2-piperidylphenylamine, 2-piperdinoaniline
PubChem CID 458795
Nombre IUPAC 2-piperidin-1-ilanilina
SMILES NC1=CC=CC=C1N1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Piperidinoaniline
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.26
Porcentaje de pureza 97%