Learn More
Ácido 2-piperidino-1,3-tiazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10326474
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10326474 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10769015 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10326474 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC64101CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-07-2026
Añadir a la cesta
CAS 180403-13-8
Fórmula molecular C9H12N2O2S
Peso molecular (g/mol) 212.267
Número MDL MFCD11506352
Clave InChI JIYHGZWZWANYAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-piperidin-1-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-piperidino-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-piperidyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-piperidin-1-yl thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-1-piperidinyl
PubChem CID 33589513
Nombre IUPAC ácido 2-piperidin-1-il-1,3-tiazol-5-carboxílico
SMILES C1CCN(CC1)C2=NC=C(S2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Piperidino-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.27
Porcentaje de pureza 97%