Learn More
2-Piperidinametanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329736 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11329736 100 g Frasco de vidrio 100 g
10596060 5 g Frasco de vidrio 5 g
11319736 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11329736 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 168031000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3433-37-2 | C6H13NO | 115.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3433-37-2
Fórmula molecular C6H13NO
Peso molecular (g/mol) 115.17
Clave InChI PRAYXGYYVXRDDW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-piperidinemethanol, 2-hydroxymethylpiperidine, 2-hydroxymethyl piperidine, 2-piperidinylmethanol, piperidin-2-yl-methanol, piperidine-2-methanol, 2-piperidylmethan-1-ol, 2-piperidine methanol, pubchem6779
PubChem CID 94263
Nombre IUPAC piperidin-2-ilmetanol
SMILES C1CCNC(C1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Piperidinemethanol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 58.0°C to 64.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 100°C to 102°C (8.0 hPa)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Piperidinemethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.