Learn More
2-Piperidinametanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15426658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15426658 50 g 50 g
15416658 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15426658 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60178.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3433-37-2 | C6H13NO | 115.176 g/mol
2-Piperidinemethanol was used in the synthesis of 3-phenyloctahydropyrido[2,1-c][1,4]oxazine hydrochloride and the 10R and 10S diastereomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-piperidinametanol se utilizó en la síntesis del clorhidrato de 3-feniloctahidropirido[2,1-c][1,4]oxazina y los diastereómeros R10 y S10.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3433-37-2
Fórmula molecular C6H13NO
Peso molecular (g/mol) 115.176
Número MDL MFCD00005987
Clave InChI PRAYXGYYVXRDDW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-piperidinemethanol, 2-hydroxymethylpiperidine, 2-hydroxymethyl piperidine, 2-piperidinylmethanol, piperidin-2-yl-methanol, piperidine-2-methanol, 2-piperidylmethan-1-ol, 2-piperidine methanol, pubchem6779
PubChem CID 94263
Nombre IUPAC piperidin-2-ilmetanol
SMILES C1CCNC(C1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Piperidinemethanol
Punto de fusión 68°C to 70°C
Punto de ebullición 100°C to 102°C
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.17
Porcentaje de pureza 97%