Learn More
2-Piperidinametanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (RS)-(piperidin-2-yl)methanamine |
| CAS | 22990-77-8 |
| Fórmula molecular | C6 H14 N2 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | (RS)-(Piperidin-2-yl)methanamine, Flecainide Acetate Imp. B (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14N2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h6,8H,1-5,7H2 |
| SMILES | NCC1CCCCN1 |
| Nombre IUPAC | piperidin-2-ilmetanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 114.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.1157 |